Wichtige Dokumente
15449
Boc-His(Trt)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Nα-Boc-N(im)-trityl-L-histidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +12.5±1.0°, c = 1% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
~130 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C30H31N3O4/c1-29(2,3)37-28(36)32-26(27(34)35)19-25-20-33(21-31-25)30(22-13-7-4-8-14-22,23-15-9-5-10-16-23)24-17-11-6-12-18-24/h4-18,20-21,26H,19H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1
InChIKey
OYXZPXVCRAAKCM-SANMLTNESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?