Wichtige Dokumente
128007
1,5-Dibrompentan
97%
Synonym(e):
Pentamethylendibromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
8 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
bp
110 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−34 °C (lit.)
Dichte
1.688 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrCCCCCBr
InChI
1S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
InChIKey
IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Derivatives of 5-pyrazolones.
- O-alkylated phloroglucinol derivatives, which forms the core of poly(alkyl aryl ether) dendrimers.
- Intermediate for dezocine viz, (R)-(+)-1-(5-bromopentyl)-1-methyl-7-methoxy-2-tetralone using 1-methyl-7-methoxy-2-tetralone.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?