Merck
HomeProdottiBiologia delle proteineSaggio di ligazione di prossimità (PLA) Duolink®
Saggio di ligazione di prossimità (PLA) Duolink®
Il saggio di ligazione di prossimità (PLA) Duolink® consente di studiare le interazioni tra proteine endogene (PPI) e le modificazioni post-traduzionali attraverso l’emissione di un segnale fluorescente per singolo evento visualizzabile in microscopia o in citometria a flusso. Per studiare le interazioni proteina-proteina, la tecnologia del PLA Duolink® si avvale di una coppia di anticorpi marcati con oligonucleotidi che, quando si trovano a una distanza non superiore a 40 nm, vanno incontro a cicli ripetitivi di amplificazione circolare per generare un segnale fluorescente specifico dopo l’aggiunta di sonde marcate.
Disponibile in quattro diversi colori, sia per citometria a flusso che per microscopia, il PLA Duolink® permette di visualizzare più interazioni proteina-proteina per ogni cellula. Scopri le opportunità e i vantaggi offerti alla tua ricerca dalle prestazioni amplificate della tecnologia PLA Duolink®:
  • visualizza le interazioni proteina-proteina - sia stabili che transitorie
  • visualizza le modificazioni post-traduzionali
  • rivela le proteine endogene - nessuna necessità di sovraespressione o manipolazione genetica
  • ha un'elevata specificità - l’uso di due anticorpi/sonde elimina i falsi positivi
  • non richiede attrezzature particolari - applica semplicemente le tradizionali metodiche di immunofluorescenza e di citometria di flusso
Prodotti per PLA Duolink®
  • Starter Kit per PLA Duolink® contengono tutti i reagenti necessari per eseguire un esperimento in fluorescenza e analizzare fino a 30 campioni.
  • Kit Probemaker Duolink® permettono di coniugare gli oligo delle sonde PLA (PLUS o MINUS) con qualsiasi anticorpo.
  • Kit multicolor Duolink® permettono di visualizzare al microscopio più PPI.
  • Kit di rilevazione flowPLA Duolink® per applicazioni di citometria a flusso a quattro colori: verde, arancio, rosso e rosso lontano.
  • PLA Duolink® per microscopia in campo chiaro contiene oligonucleotidi marcati con perossidasi di rafano (HRP) per l’analisi in microscopia ottica.
Risorse sui prodotti
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing