Ricerca di agenti patogeni e responsabili del deterioramento
La ricerca di agenti patogeni è usata per identificare in ambienti produttivi, ingredienti o prodotti finiti eventuali microrganismi patogeni pericolosi per il consumatore. Esistono diverse tipologie di patogeni: svariati ceppi batterici, virus, funghi o parassiti in grado di causare malattie nel proprio ospite. Per garantire la sicurezza del consumatore, la ricerca dei patogeni viene effettuata in continuo nel corso dell’intero processo produttivo, dallo screening delle materie prime a quello dei prodotti finiti, nel rispetto di severe linee guida per la sicurezza alimentare.
Metodi per la ricerca dei patogeni
- Metodi di arricchimento in piastra convenzionali (colturali) e soluzioni in piastra rapide
- Metodi con terreni pronti all'uso
- ELISA e saggi immunologici
- PCR e ricerca molecolare
- Test a flusso laterale
Microrganismi indicatori
Mentre la ricerca degli agenti patogeni si occupa della rilevazione di microrganismi patogeni ben precisi, la ricerca dei microrganismi indicatori mira a verificare la sanificazione e la sicurezza nel complesso. Gli indicatori microbiologici sono microrganismi non necessariamente patogeni, ma rivelatori della possibile presenza di patogeni. Se si rileva la presenza di microrganismi indicatori significa che il prodotto è stato esposto a condizioni che potrebbero determinare un maggiore rischio di contaminazione patogena. I patogeni possono essere difficili da identificare. Pertanto, spesso si ricorre alla ricerca dei microrganismi indicatori quale metodo aggiuntivo di valutazione delle condizioni igieniche di un prodotto o di un ambiente produttivo.
Ricerca di agenti responsabili del deterioramento
La ricerca dei microrganismi responsabili del deterioramento è il processo con cui si determina l’eventuale presenza di agenti microbici in grado di degradare il prodotto, alterandone la qualità e mettendone a rischio la sicurezza. Questi possono essere batteri Gram-positivi e Gram-negativi, lieviti e muffe. I microrganismi responsabili di deterioramento non sono patogeni, ma possono alterare le proprietà fisiche, come consistenza, odore, sapore, o chimiche di un prodotto rendendolo inadatto al consumo. Il deterioramento può verificarsi in qualunque fase della catena alimentare e deve essere oggetto del controllo della qualità microbiologica. I requisiti di questo tipo di analisi variano da settore a settore in base ai diversi parametri di degradazione.
Articoli tecnici correlati
- An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
- Food contaminated by microorganisms (bacteria and yeasts), viruses, and protozoa can cause severe disease.
- Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
- Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
- Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
- Visualizza tutti (48)
Protocolli correlati
- Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
- Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells. Yeast cultures can be grown, maintained, and stored in liquid media or on agar plates using techniques similar to those for bacterial cultures.
- The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
- Specifies a horizontal method for the detection of Salmonella spp. in the food production chain.
- Food-borne pathogens Salmonella is commonly evaluated in manufacturing of peanut butter and other food products.