Editing genetico avanzato
L'editing mirato del genoma è diventato rapidamente uno strumento fondamentale per la ricerca, a partire dalla scoperta iniziale fino all’applicazione terapeutica. Consentendo agli scienziati di eliminare, ripristinare, inibire o attivare in modo specifico l'espressione genica, i moderni metodi di editing genetico consentono un'esplorazione senza precedenti dei meccanismi genetici che governano i processi biologici. Le applicazioni dell'ingegneria genomica spaziano dalla cura dei disturbi dello sviluppo allo sviluppo di coltivazioni resistenti alle malattie.
Risorse correlate
CRISPR – Editing genetico accurato ed efficiente
L'editing genico consiste in un cambiamento mirato di una specifica sequenza di DNA che comporta l’aggiunta, la rimozione o la modifica di sequenze di DNA. Il sistema CRISPR-Cas (evoluto nei batteri come meccanismo di difesa) è alla base di una serie di strumenti di modifica genetica che stanno favorendo progressi in diversi settori quali salute, diagnostica, agricoltura ed energia. Utilizzando CRISPR, i ricercatori hanno la possibilità intervenire su uno specifico gene, su una famiglia di geni o persino di fare lo screening di un intero genoma.
Diagramma schematico del sistema di editing genetico CRISPR che mostra i diversi tipi di gRNA sintetici per CRISPR.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics offre una selezione di proteine CRISPR-Cas9 leader del settore, per soddisfare le tue specifiche esigenze di ricerca. Scegli tra molteplici varianti di Cas9 (wild-type, a specificità potenziata, nickase, fusa con GFP, cataliticamente inattiva) e diversi formati (plasmide, lentivirus, proteina liofilizzata).
Vuoi sapere se il sistema CRISPR è adatto al tuo progetto? Contatta un esperto Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
CRISPRi e CRISPRa – Per un’efficiente inibizione e attivazione genica.
CRISPRi (CRISPR interference) e CRISPRa (CRISPR activation) consentono rispettivamente il silenziamento e l'attivazione dei geni con elevata efficienza e senza alterare la sequenza del DNA. Usati in screening LOF (loss-of-function) e GOF (gain-of-function) su larga scala, consentono ai ricercatori di identificare pathway genetici unici ma funzionalmente correlati, spesso non identificabili con altri metodi.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics offre una scelta completa di librerie CRISPRi e CRISPRa ottimizzate per esperimenti di knockdown genico e sovraespressione. Le librerie lentivirali CRISPRi e SAM CRISPRa in pool sono disponibili in pronta consegna o personalizzabili in base alle vostre esigenze specifiche.
Vuoi sapere se il sistema CRISPR è adatto al tuo progetto? Contatta un esperto Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
Articoli tecnici correlati
- Bacterial transformation is a process of horizontal gene transfer by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment. Bacteria that can take up free, extracellular genetic material are known as competent cells.
- Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
- Zinc finger nucleases (ZFNs) are a class of engineered DNA-binding proteins that facilitate targeted editing of the genome by creating double-strand breaks in DNA at user-specified locations.
- Compare and contrast the features of a wide variety of guide RNA (gRNA) and Cas9 products for in vitro and in vivo CRISPR experiments.
- Our lentiviral vector systems are developed with enhanced safety features. Numerous precautions are in place in the design of our lentiviruses to prevent replication. Good handling practices are a must.
- Visualizza tutti (38)
Protocolli correlati
- Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
- Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
- Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
- Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
- Zinc finger nucleases (ZFNs), were introduced by Sigma-Aldrich less than 8 years ago, but in that time the technology of targeted genome editing has advanced rapidly. Most recently, the discovery of the CRISPR/Cas9 pathway has accelerated interest in this field, opening up new possibilities for research and development.
- Visualizza tutto (14)