Merck
Piastre filtranti MultiScreen®
Le piastre MultiScreen® a 96 e a 384 pozzetti, sono disponibili in numerose configurazioni e in diversi materiali di fabbricazione, per assicurare la compatibilità con svariate tipologie di terreno e con diversi solventi. Per i saggi di screening mediante chemiluminescenza e fluorescenza, per la preparazione e lo stoccaggio dei campioni e per i saggi ELISA, offriamo le piastre con fondo pieno. Le piastre filtranti, invece, sono impagabili nella preparazione dei campioni, per esempio per la separazione delle cellule prima della citometria a flusso, nei saggi ELISpot, di migrazione, invasione e chemiotassi cellulare, di binding enzimatico e recettoriale, di solubilità e permeabilità, inclusi i saggi PAMPA. Le piastre sono compatibili con i sistemi automatizzati e ideate per l’impiego con la tecnologia del vuoto DirectStack™, così da minimizzare le interferenze tra i campioni. Siamo in grado di offrire anche piastre personalizzate, per esempio con codice a barre o con membrane e confezionamento a scelta del cliente. ​
Chiedi informazioni sulle piastre personalizzate
Piastre filtranti MultiScreen®
Le piastre filtranti MultiScreen® sono state progettate per un fruttuoso accoppiamento con i più sensibili sistemi di rilevazione e imaging, a cui offrono un affidabile e robusto trattamento del campione e un trasferimento di precisione. Per assicurare la compatibilità con svariate tipologie di campione, le piastre da 96 e da 384 pozzetti sono fabbricate con diversi materiali plastici. Inoltre, le piastre filtranti MultiScreen® sono disponibili con un’ampia scelta di membrane, sia in versione sterile, sia non sterile.​
  • Membrane Durapore® in PVDF: a ridotto adsorbimento proteico e di acidi nucleici, con grado di filtrazione compreso tra 0,22 e 1,2 µm, queste membrane si prestano alla preparazione dei campioni, ai saggi biochimici e ad applicazioni che fanno uso di microsfere
  • Membrane Immobilon®P in PVDF: a elevato adsorbimento proteico e di acidi nucleici, con grado di filtrazione di 0,45 µm, sono ideali per i saggi ELISpot, anche a fluorescenza, e per i saggi di binding di proteine o DNA
  • Sono disponibili diverse altre membrane in nitrocellulosa (MCE ), PTFE, policarbonato, ecc.
Piastre filtranti Multiscreen®~HTS~
Le piastre filtranti MultiScreen®~HTS~ sono state appositamente ideate per applicazioni ad alto rendimento con le stazioni di lavoro automatizzate. Le pareti rigide migliorano la movimentazione e le ampie superfici consentono l’apposizione di etichette con codici a barre. I pozzetti sono sigillati singolarmente per impedire fenomeni di interferenza crociata dovuti all’incubazione. La vaschetta di drenaggio brevettata è rimovibile e consente, pertanto, un agevole accesso ai filtri. Le piastre filtranti MultiScreen® HTS+ presentano un supporto in rete di nylon che consente un lavaggio più accurato, riducendo il rumore di fondo e migliorando il rapporto segnale/rumore. Queste piastre sono disponibili nel formato a 96 e 384 pozzetti e con un’ampia selezione di membrane e di materiali di fabbricazione.
Piastre filtranti Multiscreen® Classic
Le piastre MultiScreen® Classic sono state pensate in maniera specifica per i saggi che richiedono la rimozione della vaschetta di drenaggio e l’accesso alle membrane. Nei saggi a bassa efficienza, il materiale flessibile alla base della piastra può essere rimosso manualmente. I pozzetti sono sigillati singolarmente per impedire fenomeni di interferenza crociata dovuti all’incubazione. Queste piastre sono disponibili nel formato a 96 pozzetti e con un’ampia selezione di membrane e di materiali di fabbricazione.
Piastre filtranti MultiScreen® Solvinert™
Per la preparazione dei campioni, la precipitazione di proteine con solventi, i saggi che prevedono il clivaggio da supporto solido (bead) e il trasferimento quantitativo del filtrato per le analisi, raccomandiamo le piastre filtranti MultiScreen® Solvinert™. Le loro membrane in PTFE idrofilo o idrofobo assicurano un basso tenore di estraibili, uno scarso adsorbimento indesiderato e un elevato recupero degli analiti. ​
Piastre filtranti MultiScreen® Mesh
I sistemi MultiScreen® MESH utilizzano una piastra filtrante a 96 pozzetti con fondo in rete di nylon e costituiscono una soluzione completa per lo screening di molecole target e per altre applicazioni critiche in cui si studiano nuovi composti utilizzando organismi multicellulari quali modelli in vivo. Questi sistemi sono quotidianamente utilizzati negli studi per la ricerca di nuovi farmaci e di prodotti fitosanitari, in particolare nei saggi per la determinazione di citotossicità, paralisi e morte. Per agevolare le tecniche di imaging, queste piastre sono fabbricate in plastica otticamente trasparente.
Piastre filtranti MultiScreen®-MIC per saggi di migrazione, invasione e chemiotassi
Le piastre filtranti MultiScreen®-MIC costituiscono una piattaforma affidabile e versatile per un’intera gamma di saggi cellulari di screening come quelli di migrazione, invasione, chemiotassi, co-cultura, angiogenesi e trasmigrazione. Offriamo piastre e kit con un’ampia gamma di dimensioni dei pori della membrana, per soddisfare le necessità dei saggi condotti con linee cellulari sia adese, sia in sospensione e per supportare la crescita cellulare nei saggi di trasmigrazione e co-coltura. Le piastre vengono fornite già sterili, così da permettere tempi di incubazione più lunghi e da consentire di condurre saggio e analisi nello stesso dispositivo.
  • Utilizzabili con cellule adese e in sospensione
  • Compatibili con numerose tipologie di saggi
  • Elevata riproducibilità nei saggi con una piccola variabilità intersaggio
  • Membrana in policarbonato disponibile con pori da 3, 5 e 8 μm
  • Disponibilità di kit preassemblati
Piastre filtranti Multiscreen® PCR
Le piastre filtranti MultiScreen® PCR sfruttano i principi dell’esclusione dimensionale per purificare i prodotti della reazione a catena della polimerasi (PCR) e le preparazioni di cromosomi artificiali batterici (BAC) e di plasmidi, ma anche per la purificazione delle reazioni di sequenziamento. Esse consentono purificazioni dei prodotti della PCR ad alta efficienza, rapide e automatizzabili. Sono disponibili nei formati a 96 e 384 pozzetti, inclusa una versione a 96 micropozzetti per la purificazione di campioni dei prodotti della PCR di piccolo volume.
  • Purezza e recuperi elevati
  • Tempi di processamento rapidi
  • >99,5% di rimozione dei primer
  • Piastra filtrante MultiScreen® PCRµ96 a micropozzetti consigliata per piccoli volumi (1 – 150 µL)
Collettori da vuoto e accessori MultiScreen®
Per migliorare la prestazione e l’affidabilità dei saggi basati sulla filtrazione, i collettori da vuoto MultiScreen® ricorrono alla tecnologia DirectStack™ che consente di operare in modalità piastra su piastra, ideale là dove il filtrato deve essere raccolto, perché elimina ogni divario tra guide di flusso e pozzetti di raccolta. Sono, inoltre, disponibili numerosi accessori per ottimizzare i flussi di lavoro nella raccolta dei campioni e in tecniche radioattive e cromatografiche.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing