Estrazione in fase solida (SPE)
L’estrazione in fase solida (SPE) è una tecnica ideata per una rapida e selettiva preparazione e purificazione del campione prima di analisi cromatografiche es. HPLC, GC, TLC). Nella SPE, uno o più analiti contenuti in un campione liquido sono isolati mediante estrazione, partizione e/o adsorbimento su una fase solida stazionaria.
La preparazione del campione via SPE converte la matrice originale del campione in una più semplice. Ciò rende il campione più adatto per la successiva analisi cromatografica, spesso semplificando e migliorando l’analisi finale qualitativa e quantitativa. Un campione contenuto in una matrice più semplice permette di non spingere al massimo un sistema analitico e potenzialmente ne allunga il ciclo di vita.
Una procedura SPE ottimizzata permette di:
- cambiare la matrice del campione per renderla più compatibile con il metodo cromatografico prescelto
- concentrare gli analiti (arricchimento di tracce), aumentando la sensibilità del metodo
- rimuovere le interferenze che causano un fondo troppo alto, falsi picchi e/o scarsa sensibilità dell’analisi cromatografica
- proteggere la colonna analitica da contaminanti
- automatizzare il processo di estrazione
Articoli tecnici correlati
- Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.
- Various plastics used as barriers to the production of off-flavors in light exposed milk were examined using HS-SPME with a new Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber followed by GC-MS analysis allowing detection of low MW analytes at levels <1 ng/mL.
- The odor and pungency of ginger is due to the presence of terpenes, gingerols and shogaols. These compounds contribute to the highly complex matrix of ginger, which subsequently presents a challenge in low level analyses of contaminants. A novel 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for pesticide determination.
- Pistachios contain approximately 45% fat, which can result in a significant amount of coextracted matrix in the acetonitrile extract generated using the QuEChERS procedure. A zirconia based adsorbent significantly reduces coextracted matrix prior to LC-MS or GC-MS.
- This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
- Visualizza tutti (47)
Protocolli correlati
- F&B, elemental analysis, inductively coupled plasma, regulatory, food safety, food chemistry, nutritional value.
- Last year, the International Fragrance Association (IFRA) published a new method for the testing of 57 potentially allergenic fragrances. We introduce two new dedicated certified reference materials (CRMs) and their analysis by GC using an ionic liquid capillary column, providing unique selectivity & stability.
- Alkylphenols are starting materials for the synthesis of alkylphenol ethoxylates, which are widely used as non ionic tensides, dispersive agents in paper and leather manufacturing, emulsifiers for pesticide formulations and as auxiliary agents for drilling and flotation.
- FAME Standard for Optimizing GC System Performance
- Aldehydes and ketones are ubiquitous air pollutants. Along with esters and ethers, they are major components of indoor air pollution and are therefore important for industrial hygiene applications.
- Visualizza tutto (1402)
Come funziona la SPE?
Nella SPE, la fase stazionaria (adsorbente o resina) lega o l’analita o le impurezze mediante interazioni forti ma reversibili, per estrarre da un campione complesso l’analita di interesse in modo riproducibile e rapido.
La SPE è selettiva e versatile perché può contare su svariati adsorbenti e condizioni di eluizione per diversi analiti e matrici. Comuni adsorbenti SPE includono:
- a base di silice
- fase inversa (C18, C8, ciano, fenil)
- fase normale (silice, dioli, NH2)
- scambio ionico (SAX, WCX, SCX)
- a base di carbonio
- a base polimerica (varie formulazioni, diverse funzionalità)
- altre, come Florisil® (silicato di magnesio) o allumina
- a letto misto: combinazioni di quasi tutte le fasi sopraelencate in strati successivi
Strategie per la SPE
Nella SPE di tipo “lega-eluisci”, l’analita di interesse viene catturato dall'adsorbente e gli interferenti della matrice passano attraverso la cartuccia. Nella SPE di “rimozione delle interferenze”, l'adsorbente cattura gli interferenti della matrice e gli analiti di interesse passano liberamente. I metodi HybridSPE e QuEChERS procedono eliminando le interferenze.
Il metodo di SPE ottimale dipende da struttura, solubilità, polarità e proprietà lipofile dell’analita (coefficienti di distribuzione). Sono disponibili guide per aiutare nella scelta della fase stazionaria e del solvente più appropriati per l’applicazione di interesse.
Comuni applicazioni della SPE
La SPE è usata spesso in ambito farmaceutico, clinico e diagnostico ad alto rendimento, forense, ambientale e agrochimico/alimentare per analisi correlate a:
- composti farmaceutici e metaboliti in fluidi biologici
- droghe d’abuso in fluidi biologici
- inquinanti ambientali in acque potabili e di scarico
- pesticidi, antibiotici o micotossine in campioni di origine alimentare o agricola
- dissalazione di proteine e peptidi
- frazionamento di lipidi
- vitamine solubili in acqua e grassi