Ergocalciferol (Vitamin D2)
Sinonimo/i:
Ergocalciferol, Calciferol, Ercalciol, Ergosterol irradiated, Irradiated ergosterol, Vitamin D2, Vitamin D2 solution
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H44O
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.65
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Alias del gene
Produttore
Punto di fusione (°C)
Ente
Formato
Livello qualitativo
Applicazione
Taglio della confezione
Linea API
Tipo di materiale di riferimento
Tecnica
Showing 1-6 of 6
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo