Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance
Products
Categoria del prodotto
balances (18)
Produttore
Lunghezza (cm)
Capacità di pesata (g)
Risoluzione (g)
Taglio della confezione
Filtra i prodotti
Showing 1-18 of 18
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
OH30456385
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NV221, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30456387
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NV1201, weighing capacity 1200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30456384
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NV622, weighing capacity 620 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30456388
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NV2201, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30456386
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NV621, weighing capacity 620 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30456392
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NVT2200, weighing capacity 2200 g, resolution: 1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30456393
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NVT6200, weighing capacity 6200 g, resolution: 1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30456382
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NV222, weighing capacity 220 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30456394
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NVT12000, weighing capacity 12000 g, resolution: 1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30467838
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NVT16000M, weighing capacity 16000 g, resolution: 5 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30456391
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NVT6201, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30456383
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NV422, weighing capacity 420 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30467835
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NVT1601M, weighing capacity 1600 g, resolution: 0.5 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30456395
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NVT22000, weighing capacity 22000 g, resolution: 1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30467836
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NVT3200M, weighing capacity 3200 g, resolution: 1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30456390
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NVT4201, weighing capacity 4200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30467837
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NVT6400M, weighing capacity 6400 g, resolution: 2 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30456389
Ohaus
®
Navigator
®
Portable Balance,
Model NVT2201, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set