Merck
Inattivazione virale
A: Inattivazione termica; B: Trattamento a pH acido; C: Trattamento con solvente/detergente
A: Inattivazione termica; B: Trattamento a pH acido C: Trattamento con solvente/detergente
La sicurezza del paziente è al centro di ogni processo di lavorazione biofarmaceutica. Attraverso processi di lavorazione dei virus come la filtrazione o l’inattivazione si evita la contaminazione virale del prodotto farmaceutico finale. A differenza della filtrazione, che comporta la rimozione dei virus da una soluzione, l’inattivazione blocca l’infettività del virus. Per inattivare i virus esistono tre diverse tecnologie: il calore (per esempio, la pastorizzazione), il trattamento a basso pH e il trattamento con il metodo del solvente/detergente.
Per diversi che siano i metodi per ottenere la sicurezza virale, le esigenze di fondo sono le stesse indipendentemente dal metodo applicato:
  • scelta del metodo giusto per il proprio processo
  • approvvigionamento di materie prime di qualità, prive di contaminazione
  • rispetto degli stringenti requisiti delle farmacopee attualmente in vigore
Disponiamo di una serie di soluzioni differenziate per le materie prime che rispondono ai suddetti requisiti, a tutela della sicurezza del paziente.
Risorse sui prodotti
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Pastorizzazione HTST
Icona che rappresenta la pastorizzazione rapida (HTST) per la mitigazione del rischio virale
Per i produttori biofarmaceutici, che cercano in tutti i modi di prevenire i rischi economici di una contaminazione, la pastorizzazione rapida o HTST (High Temperature Short Time) è il metodo più importante per la mitigazione del rischio virale nelle fasi a monte. Il nostro trattamento all’origine delle materie prime mediante HTST rappresenta una soluzione efficace per materie prime ad alto rischio come il glucosio e consente di raggiungere una riduzione di circa 6 unità logaritmiche (99,9999%) del titolo virale, senza incidere sulle prestazioni Grazie alle nostre due linee HTST ridondanti possiamo garantire la massima sicurezza sull’intera catena di approvvigionamento e tutta la flessibilità di scala necessaria, per fornirvi glucosio trattato mediante HTST per applicazioni in fase clinica e su scala commerciale. Esternalizzare il pretrattamento HTST rappresenta una soluzione efficace per la rimozione virale da grandi volumi di materie prime ad alto rischio: ciò vi consente di risparmiare sull’investimento di capitale iniziale e di ridurre l’ingombro operativo dell’impianto.
Trattamento a pH acido
L’uso di reagenti a basso pH, un metodo importante di inattivazione dei virus nella produzione di anticorpi monoclonali (mAb), richiede materiali di alta qualità in grado di impedire la contaminazione microbica e soddisfare i requisiti regolatori. I nostri reagenti, caratterizzati da bassi livelli di carica microbica e di endotossine, vengono prodotti o purificati seguendo le norme di buona fabbricazione (GMP) per garantire una purezza di livello elevato e costante. Il nostro portfolio include anche una serie di stabilizzanti proteici per la protezione dell’API in questo delicato passaggio.
Tutti i reagenti fanno parte del nostro programma Emprove® pensato per semplificare il processo di qualificazione delle materie prime e la produzione della relativa documentazione. Appositamente studiato per le applicazioni sterili, il portfolio Emprove® Expert è stato sviluppato per andare incontro alle esigenze delle applicazioni ad alto rischio. Per esempio, a supporto dei nostri reagenti a pH acido i dossier Emprove® includono:
  • informazioni sul processo di produzione
  • informazioni sulle impurezze elementari
  • schede delle specifiche e schede di sicurezza dei materiali
  • informazioni su purezza, stabilità e catena di approvvigionamento, inclusi i limiti per la carica microbica e le endotossine, ove pertinenti
  • rapporto sulla qualità dei prodotti e relativa autovalutazione
  • altre informazioni relative alla qualità
Trattamento con solvente/detergente
I trattamenti con il metodo del solvente/detergente disgregano la membrana lipidica dei virus rivestiti inattivandoli, un passaggio decisivo in numerose strategie per la rimozione dei virus. Possono essere usati come metodo ortogonale per l’inattivazione tramite pH o come metodo sostitutivo per l’inattivazione tramite pH nella produzione o nell’estrazione di molecole sensibili al pH. I nostri prodotti a marchio Emprove® soddisfano gli elevati standard normativi richiesti per le vostre materie prime, prodotte o purificate secondo gli standard GMP per garantire un processo affidabile ed una purezza elevata e costante.
Una marcia in più nel labirinto delle norme
Ogni soluzione per l’inattivazione dei virus del nostro portfolio Emprove® Chemicals – un riferimento nel settore – sono accompagnate da una documentazione esauriente e sempre aggiornata, pensata per aiutarvi ad affrontare le difficoltà normative, gestire i rischi e migliorare i processi.