Documenti fondamentali
V900933
Sigma-Aldrich
Sieroalbumina
≥98%, ≤5% Loss on drying, suitable for western blot
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
≥98%
Forma fisica
lyophilized powder
PM
~66 kDa
~66 kDa
tecniche
western blot: suitable
Impurezze
≤5% Loss on drying
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Bovine serum albumin (BSA) is a 66.4kDa, water-soluble protein. It has a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. BSA possesses three homologous domains formed by six a-helices. Depending on pH, it undergoes reversible conformational isomerization. The native structure of the protein becomes reactive and flexible on heating.
Applicazioni
Bovine serum albumin (BSA) has been used:
  • as a standard in Bradford protein assay method for protein quantification
  • to study the formation of multiligand complex of BSA with retinol, resveratrol and (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG)
  • to study the adsorption of BSA by biochar (charcoal produced from plant matter)
Azioni biochim/fisiol
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Bovine serum albumin (BSA) has been used as a model protein in various studies, such as immunodiagnostic procedures, cell culture media and clinical chemistry.
Nota sulla preparazione
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Kinetics of thermal denaturation and aggregation of bovine serum albumin.
Borzova V A, et al.
PLoS ONE, 11(4), e0153495-e0153495 (2016)
YAP and TAZ mediate steroid-induced alterations in the trabecular meshwork cytoskeleton in human trabecular meshwork cells.
Peng J, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(1), 164-172 (2018)
Formation and reshuffling of disulfide bonds in bovine serum albumin demonstrated using tandem mass spectrometry with collision-induced and electron-transfer dissociation.
Rombouts I, et al.
Scientific Reports, 5, 12210-12210 (2015)
Frank W P
The Plasma Proteins: Structure, Function, and Genetic Control, 1, 141-141 (1975)
"Adsorption of bovine serum albumin and urease by biochar.
Wang W, et al.
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science., 61(1) (2017)