Documenti fondamentali
V900862
Gel Loading Buffer
Vetec, reagent grade, 5 ×, solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41105500
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Forma fisica
solution
Concentrazione
5 ×
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1