V900694
Trimesic acid
Vetec™, reagent grade, 94%
Sinonimo/i:
Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
94%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)