V900420
Zymosan A from Saccharomyces cerevisiae
Vetec™, reagent grade
About This Item
Origine biologica
Saccharomyces cerevisiae
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3