V900315
Ethyl 4-hydroxybenzoate
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
Ethylparaben
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
P. ebollizione
297-298 °C (lit.)
Punto di fusione
114-117 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)