V900291
BES
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Sinonimo/i:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)taurine
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Stato
crystalline
pH
2.5-5.0 (25 °C, 213.3 g/L)
Intervallo di pH utile
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1
Solubilità
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?