V900269
Cloruro di calcio
Vetec™, reagent grade, 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Forma fisica
powder or chunks
pH
5-8 (25 °C, 147 g/L)
Punto di fusione
176 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1