V800376
Sodium phosphate monobasic
AR, ≥98%
Sinonimo/i:
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
pH
4.0- 4.5 (25 °C, 50 g/L)
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1