V800199
Esametilentetrammina
LR, ≥99%
Sinonimo/i:
1,3,5,7-tetraazatriciclo[3.3.1.13,7]decano, Esamina, Metenamina, Urotropina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystalline powder
Temp. autoaccensione
770 °F
pH
8.5-9.5 (10% in water)
Punto di fusione
280 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C - closed cup