V800158
Diethyl phthalate
LR, ≥99%
Sinonimo/i:
DEP
About This Item
Grado
LR
Densità del vapore
7.66 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 100 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Stato
viscous liquid
Temp. autoaccensione
854 °F
Limite di esplosione
0.75 %, 187 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. ebollizione
298-299 °C (lit.)
Punto di fusione
−3 °C (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)