V800091
Bromobenzene
LR, ≥99%
Sinonimo/i:
1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, Phenyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.41 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 40 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
1051 °F
Limite di esplosione
36.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.559 (lit.)
P. eboll.
156 °C (lit.)
Punto di fusione
−31 °C (lit.)
Densità
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51.0 °C - closed cup