1A00480
USP
Ibuprofen Tetraethylene Glycol Diester
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ibuprofen Tetraethylene Glycol Diester, ((oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(2-(4-isobutylphenyl)propanoate)), 1,1′-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)] bis[α-methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetate]
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3