1727064
USP
Zolmitriptan Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(4S)-4-[[3-[2-(Dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, (S)-N,N-Dimethyl-2-{5-[(2-oxooxazolidin-4-yl)methyl]-1H-indol-3-yl}ethanamine oxide, Zolmitriptan N-oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zolmitriptan
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H21N3O3/c1-19(2,21)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-22-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)
GZYCQRZFJIZOKU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3