1711304
USP
Verapamil Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,4-Dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
verapamil
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C17H26N2O2.ClH/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5;/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3;1H
ARLOHZJIIHSRFE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Verapamil Hydrochloride Injection
- Verapamil Hydrochloride Tablets
Risultati analitici
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)