Key Documents
1707792
USP
Ursodiol Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3β, 7β-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.57
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Famiglia di API
ursodiol
Confezionamento
pkg of 25 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
RUDATBOHQWOJDD-DNMBCGTGSA-N
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
Ursodiol Related Compound H USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3