1705334
USP
Ubiquinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methyl-benzene-1,4-diol, Coenzyme Q10-hydroquinone, Dihydrocoenzyme Q10
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ubiquinol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Ubiquinol Capsules
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)