1703805
USP
Tylosin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Tylosin A
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tylosin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C46H77NO17/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3/b15-14+,23-18+/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-/m1/s1
WBPYTXDJUQJLPQ-VMXQISHHSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Tylosin Tartrate
- Tylosin Granulated
- Tylosin Injection
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)