1696164
USP
2,4,6-Tri-tert-butylphenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 25 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
P. ebollizione
277 °C (lit.)
Punto di fusione
125-130 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30O/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11,19H,1-9H3
PFEFOYRSMXVNEL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)