1672268
USP
Topotecan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-10-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-8-methoxy-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
topotecan
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)