1671006
USP
Tolnaftate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tolnaftate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Tolnaftate Cream
- Tolnaftate Gel
- Tolnaftate Topical Aerosol®
- Tolnaftate Topical Powder
- Tolnaftate Topical Solution
Risultati analitici
WGK 2