1668001
USP
Tolazamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-toluenesulfonyl)urea
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tolbutamide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2
InChI
1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18)
OUDSBRTVNLOZBN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Tolazamide Tablets
- Tolbutamide
- Tolbutamide Tablets
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)