1667369
USP
Timolol Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
timolol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
DWUZILHYAJBUBR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Timolol Maleate
- Timolol Maleate Tablets
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3