1653048
USP
Theophylline Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Methyl-5-(methylamino)-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
theophylline
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H10N4O.ClH/c1-7-5-4(6(11)8-2)9-3-10-5;/h3,7H,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10);1H
OAHAZBQSUILUIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)