1605828
USP
Rosiglitazone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(5Z)-5-{[4-({2-[Methyl(2-pyridinyl)amino]ethyl}oxy)phenyl]methylidene}-1,3-thiazolidine-2,4-dione
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
rosiglitazone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1\C(=C/c2ccc(cc2)OCCN(C)c3ncccc3)\C(=O)NC1=O
InChI
1S/C18H17N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,12H,10-11H2,1H3,(H,20,22,23)/b15-12-
HCDYSWMAMRPMST-QINSGFPZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)