1602717
USP
Ribavirin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-β-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ribavirin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]2(nc(nc2)C(=O)O)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C8H11N3O6/c12-1-3-4(13)5(14)7(17-3)11-2-9-6(10-11)8(15)16/h2-5,7,12-14H,1H2,(H,15,16)/t3-,4-,5-,7-/m1/s1
JGRLGSOSBSHJIR-FNKGTGPASA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)