1547379
USP
Polyoxyl 6 stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol monostearate, PEG-6 stearate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
polyoxyl
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h21H,2-19H2,1H3
RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1