1539701
USP
Pindolol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol, 1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pindolol
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
167-171 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3
JZQKKSLKJUAGIC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Pindolol Tablets
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)