1535959
USP
Phthalazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Phthalazine, β-Phenodiazine, 2,3-Benzodiazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hydralazine
Produttore/marchio commerciale
USP
P. ebollizione
189 °C/29 mmHg (lit.)
Punto di fusione
89-92 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2cnncc2c1
InChI
1S/C8H6N2/c1-2-4-8-6-10-9-5-7(8)3-1/h1-6H
LFSXCDWNBUNEEM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Hydralazine Hydrochloride
- Hydralazine Hydrochloride Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)