1516502
USP
Phendimetrazine tartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Phendimetrazine hydrogen tartrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phendimetrazine
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1([C@H]([C@@H](OCC1)c2ccccc2)C)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C12H17NO.C4H6O6/c1-10-12(14-9-8-13(10)2)11-6-4-3-5-7-11;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t10-,12+;1-,2-/m01/s1
VEPOHXYIFQMVHW-PVJVQHJQSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Phendimetrazine Tartrate Tablets
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)