1494942
USP
Pantoprazole Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6,6′-Bis(difluoromethoxy)-2,2′-bis[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H,1′H-5,5′-bibenzimidazolyl
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pantoprazole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3