1482036
USP
Oxandrolone Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
17,17-Dimethyl-18-nor-2-oxa-5alpha-androst-13-en-3-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
oxandrolone
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1C[C@@]2([C@@H]3[C@@H](CC[C@H]2CC1=O)C4=C(C(CC4)(C)C)CC3)C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18(2)9-8-14-13-5-4-12-10-17(20)21-11-19(12,3)16(13)7-6-15(14)18/h12-13,16H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,16-,19-/m0/s1
FWMYHFPYBGUGPD-DYIBVVGTSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)