1437701
USP
Terbinafine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Methylterbinafine hydrochloride, (2E)-N,6,6-Trimethyl-N-[(4-methylnaphthalen-1-yl)methyl]-hept-2-en-4-yn-1-amine hydrochloride, N-[(2E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N,4-dimethyl-1-naphthalenemethanamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
terbinafine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N(Cc1c2c(c(cc1)C)cccc2)(C\C=C\C#CC(C)(C)C)C
InChI
1S/C22H27N.ClH/c1-18-13-14-19(21-12-8-7-11-20(18)21)17-23(5)16-10-6-9-15-22(2,3)4;/h6-8,10-14H,16-17H2,1-5H3;1H/b10-6+;
JXWRQBRLTBNAKG-AAGWESIMSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Terbinafine Hydrochloride
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)