1379265
USP
Melengestrol Acetate Related Compound A hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
17-Hydroxy-16-methylenepregna-4-ene-3,20-dione 17-acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
melengestrol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C24H32O4/c1-14-12-21-19-7-6-17-13-18(27)8-10-22(17,4)20(19)9-11-23(21,5)24(14,15(2)25)28-16(3)26/h13,19-21H,1,6-12H2,2-5H3/t19-,20+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
XSNMCQGNVPSIQM-CKOZHMEPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3