1370746
USP
Lumefantrine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(9Z)-2,7-Dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-α-[(dibutylamino)methyl]-9H-fluorene-4-methanol, Benflumetol, CPG-56695
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lumefantrine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4-c12
InChI
1S/C30H32Cl3NO/c1-3-5-13-34(14-6-4-2)19-29(35)28-18-23(33)17-27-25(15-20-7-9-21(31)10-8-20)26-16-22(32)11-12-24(26)30(27)28/h7-12,15-18,29,35H,3-6,13-14,19H2,1-2H3/b25-15-
DYLGFOYVTXJFJP-MYYYXRDXSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)