1337004
USP
Iminodibenzyl
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
iminodibenzyl
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Desipramine Hydrochloride
- Desipramine Hydrochloride Tablets
- Imipramine Hydrochloride
- Imipramine Hydrochloride Tablets
- Imipramine Pamoate
- Trimipramine Maleate