1297001
USP
Human chorionic gonadotropin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Chorionic gonadotropin human, Choriogonin, HCG
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gonadotropin
PM
37.9 kDa
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Confezionamento
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)