1296803
USP
Gonadorelin hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Gonadorelin dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gonadorelin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[nH]1cnc(c1)C[C@H](NC(=O)[C@H]6NC(=O)CC6)C(=O)N[C@@H](Cc4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)NCC(=O)N
InChI
1S/C55H75N17O13/c1-29(2)19-38(49(80)67-37(9-5-17-60-55(57)58)54(85)72-18-6-10-43(72)53(84)62-25-44(56)75)66-46(77)26-63-47(78)39(20-30-11-13-33(74)14-12-30)68-52(83)42(27-73)71-50(81)40(21-31-23-61-35-8-4-3-7-34(31)35)69-51(82)41(22-32-24-59-28-64-32)70-48(79)36-15-16-45(76)65-36/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,61,73-74H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H2,56,75)(H,59,64)(H,62,84)(H,63,78)(H,65,76)(H,66,77)(H,67,80)(H,68,83)(H,69,82)(H,70,79)(H,71,81)(H4,57,58,60)/t36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-/m0/s1
XLXSAKCOAKORKW-AQJXLSMYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Gonadorelin Hydrochloride is a synthetic polypeptide hygroscopic hormone that possesses the ability to trigger the secretion of luteinizing hormone from the hypothalamus.
Applicazioni
Also used to prepare standard, system suitability, and standard stock solution during the assay, and impurity analysis of Gonadorelin Hydrochloride and Gonadorelin for Injection.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)