Documenti fondamentali
1288645
USP
Gemifloxacin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-[3-(Aminomethyl)-4-oxo-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8- naphthyridine-3-carboxylic acid monomethanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17FN4O4 · CH4O3S
Peso molecolare:
456.45
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Famiglia di API
gemifloxacin
Confezionamento
pkg of 15 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
Gemifloxacin Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Gemifloxacin Mesylate
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Altre note
Sales restrictions may apply..
Prodotti correlati
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)