1274631
USP
Flunixin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
flunixin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ncccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,2H2,1H3
PMIMPBYTPPRBGD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)