1269334
USP
Felbamate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Phenethyl carbamate, NSC 31196
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
felbamate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
NC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-9(11)12-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,10,11)
MUAUTBNKPSNTFM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)